Tisk…
5-(4-Chlorophenyl)-4-oxazolecarboxylic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR6278-100MG OR6278-1G
APOSOR6278-100MGEA 1660 CZK
APOSOR6278-100MG APOSOR6278-1G
5-(4-Chlorophenyl)-4-oxazolecarboxylic acid 98%
5-(4-Chlorophenyl)-4-oxazolecarboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₆ClNO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00105450
CAS číslo: 143659-14-7