Tisk…
4-Oxazolecarboxylic acid 98+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Oxazole-4-carboxylic acid
OR6277-1G OR6277-250MG OR6277-5G
APOSOR6277-1GEA 622 CZK
APOSOR6277-1G APOSOR6277-250MG APOSOR6277-5G
4-Oxazolecarboxylic acid 98+%
4-Oxazolecarboxylic acid
Vzorec: C₄H₃NO₃
MW: 113,0715 g/mol
Bod tání: 130…135 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD06797151
CAS číslo: 23012-13-7