Tisk…
2-(2-Furyl)-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR6275-1G OR6275-250MG OR6275-500MG
APOSOR6275-1GEA 12300 CZK
APOSOR6275-1G APOSOR6275-250MG APOSOR6275-500MG
2-(2-Furyl)-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
2-(2-Furyl)-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
Vzorec: C₈H₅NO₃S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08235208
CAS číslo: 115299-13-3