Tisk…

Methyl-1H-pyrrole-1-carboxylate 96%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR6273-25G OR6273-5G
APOSOR6273-25GEA 19870 CZK
APOSOR6273-25G APOSOR6273-5G
Methyl-1H-pyrrole-1-carboxylate 96%
Methyl-1H-pyrrole-1-carboxylate
Vzorec: C₆H₇NO₂
MW: 125,13 g/mol
Bod varu: 180 °C
Hustota: 1,113 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 60 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00126403
CAS číslo: 4277-63-8
UN: 3272
ADR: 3,III

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR