Tisk…

2,5-Dimethylthiophene-3-carboxylic acid 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR6267-1G OR6267-500MG
APOSOR6267-1GEA 10780 CZK
APOSOR6267-1G APOSOR6267-500MG
2,5-Dimethylthiophene-3-carboxylic acid 97%
2,5-Dimethylthiophene-3-carboxylic acid
Vzorec: C₇H₈O₂S
MW: 156,2 g/mol
Bod tání: 118 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01860238
CAS číslo: 26421-32-9

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR