Tisk…
5-Bromo-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR6265-1G OR6265-25G OR6265-5G
APOSOR6265-1GEA 417 CZK
APOSOR6265-1G APOSOR6265-25G APOSOR6265-5G
5-Bromo-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 97%
5-Bromo-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid
Vzorec: C₆H₄BrNO₃
Bod tání: 334…336 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03791237
CAS číslo: 41668-13-7