5-Bromo-6-chloronicotinic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR6264-1G
OR6264-25G
OR6264-5G
APOSOR6264-1GEA
622
CZK
APOSOR6264-1G
APOSOR6264-25G
APOSOR6264-5G
5-Bromo-6-chloronicotinic acid 97%
5-Bromo-6-chloronicotinic acid
Vzorec:
C₆H₃BrClNO₂ MW: 236,45 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01927098 CAS číslo: 29241-62-1 |