Tisk…
4'-tert-Butyl-2-chloroacetophenone 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-(tert-Butyl)phenacyl chloride
OR6263-1G OR6263-250MG OR6263-5G
APOSOR6263-1GEA 3340 CZK
APOSOR6263-1G APOSOR6263-250MG APOSOR6263-5G
4'-tert-Butyl-2-chloroacetophenone 97%
4'-tert-Butyl-2-chloroacetophenone
Vzorec: C₉H₉ClO
MW: 210,71 g/mol
Bod varu: 142…146 °C/1mmHg
Bod tání: 36 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00171621
CAS číslo: 21886-62-4