2-(Pyridin-3-yl)acetic acid hydrochloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR6262-25G
OR6262-100G
APOSOR6262-25GEA
622
CZK
APOSOR6262-25G
APOSOR6262-100G
2-(Pyridin-3-yl)acetic acid hydrochloride 95%
2-(Pyridin-3-yl)acetic acid hydrochloride
Vzorec:
C₇H₈ClNO₂ Bod tání: 161…163 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00012819 CAS číslo: 6419-36-9 EINECS: 229-148-6 |