4-Aminopyridine-2-carboxylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR6260-1G
OR6260-250MG
APOSOR6260-1GEA
2240
CZK
APOSOR6260-1G
APOSOR6260-250MG
4-Aminopyridine-2-carboxylic acid 97%
4-Aminopyridine-2-carboxylic acid
Vzorec:
C₆H₆N₂O₂ Bod tání: 319 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02685671 CAS číslo: 100047-36-7 |