Tisk…
2-(1H-Imidazol-1-yl)isonicotinic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR6259-1G OR6259-250MG OR6259-500MG OR6259-2.5G
APOSOR6259-1GEA 10420 CZK
APOSOR6259-1G APOSOR6259-250MG APOSOR6259-500MG APOSOR6259-2.5G
2-(1H-Imidazol-1-yl)isonicotinic acid 97%
2-(1H-Imidazol-1-yl)isonicotinic acid
Vzorec: C₉H₇N₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08235205
CAS číslo: 914637-28-8