2-Hydrazinoisonicotinic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR6257-1G
OR6257-250MG
OR6257-500MG
APOSOR6257-1GEA
11580
CZK
APOSOR6257-1G
APOSOR6257-250MG
APOSOR6257-500MG
2-Hydrazinoisonicotinic acid
2-Hydrazinoisonicotinic acid
Vzorec:
C₆H₇N₃O₂ Bod tání: 232 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07786611 CAS číslo: 887589-25-5 |