Tisk…
4-Methylpicolinic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR6256-1G OR6256-5G
APOSOR6256-1GEA 992 CZK
APOSOR6256-1G APOSOR6256-5G
4-Methylpicolinic acid 97%
4-Methylpicolinic acid
Vzorec: C₇H₇NO₂
Bod tání: 137…141 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03731175
CAS číslo: 4021-08-3