2,3-Dimethylquinoxaline 97+%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR6254-100G
OR6254-25G
APOSOR6254-100GEA
4860
CZK
APOSOR6254-100G
APOSOR6254-25G
2,3-Dimethylquinoxaline 97+%
2,3-Dimethylquinoxaline
Vzorec:
C₁₀H₁₀N₂ MW: 158,2 g/mol Bod varu: 257…259 °C Bod tání: 104…108 °C Bod vzplanutí: >110 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006728 CAS číslo: 2379-55-7 EINECS: 219-162-0 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Learn more
![](/m-cz.vwr.com/cs_CZ/images/about_vwr_275x315.jpg)