Tisk…
4-(Furan-2-yl)pyridine-2-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR6253-1G OR6253-250MG OR6253-500MG
APOSOR6253-1GEA 13630 CZK
APOSOR6253-1G APOSOR6253-250MG APOSOR6253-500MG
4-(Furan-2-yl)pyridine-2-carboxylic acid
4-(Furan-2-yl)pyridine-2-carboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₇NO₃
MW: 189,17 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08056303
CAS číslo: 914637-24-4