Tisk…
4-Imidazolo-2-pyridine carboxylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR6251-250MG OR6251-5G OR6251-100MG OR6251-500MG
APOSOR6251-250MGEA 6350 CZK
APOSOR6251-250MG APOSOR6251-5G APOSOR6251-100MG APOSOR6251-500MG
4-Imidazolo-2-pyridine carboxylic acid 97%
4-Imidazolo-2-pyridine carboxylic acid
Vzorec: C₉H₇N₃O₂
MW: 189,18 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08056301
CAS číslo: 914637-20-0