Tisk…
4-(N-Methylpiperazino)-2-pyridine carboxylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR6250-1G OR6250-250MG
APOSOR6250-1GEA 8930 CZK
APOSOR6250-1G APOSOR6250-250MG
4-(N-Methylpiperazino)-2-pyridine carboxylic acid 97%
4-(N-Methylpiperazino)-2-pyridine carboxylic acid
Vzorec: C₁₁H₁₅N₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08056300
CAS číslo: 914637-18-6