Tisk…
4-Phenyl-2-pyridine carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR6247-1G OR6247-50MG OR6247-500MG OR6247-5G
APOSOR6247-1GEA 10820 CZK
APOSOR6247-1G APOSOR6247-50MG APOSOR6247-500MG APOSOR6247-5G
4-Phenyl-2-pyridine carboxylic acid
4-Phenyl-2-pyridine carboxylic acid
Vzorec: C₁₂H₉NO₂
Bod tání: 154…160 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04114164
CAS číslo: 52565-56-7