Tisk…
Kyselina salicylová 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Hydroxybenzoic acid, o-Hydroxybenzoic acid
OR6245-250G OR6245-500G OR6245-100G
APOSOR6245-250GEA 827 CZK
APOSOR6245-250G APOSOR6245-500G APOSOR6245-100G
Kyselina salicylová 99%
Kyselina salicylová
Vzorec: (HO)C₆H₄CO₂H
Bod varu: 211 °C/20mmHg
Bod tání: 158…161 °C
Hustota: 1,44 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 157 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002439
CAS číslo: 69-72-7
EINECS: 200-712-3