Tisk…
2-(Cyanomethyl)benzoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Carboxyphenylacetonitrile
OR6244-1G OR6244-250MG
APOSOR6244-1GEA 5200 CZK
APOSOR6244-1G APOSOR6244-250MG
2-(Cyanomethyl)benzoic acid 97%
2-(Cyanomethyl)benzoic acid
Vzorec: C₉H₇NO₂
MW: 161.16
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 6627-91-4