Tisk…
4-(1H-Imidazol-4-yl)benzoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR6239-1G OR6239-250MG OR6239-100MG
APOSOR6239-1GEA 0 CZK
APOSOR6239-1G APOSOR6239-250MG APOSOR6239-100MG
4-(1H-Imidazol-4-yl)benzoic acid 97%
4-(1H-Imidazol-4-yl)benzoic acid
Vzorec: C₁₀H₈N₂O₂
Bod tání: 308 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08056298
CAS číslo: 13569-97-6