Tisk…
3-Amino-4-hydroxybenzoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR6238-100G
APOSOR6238-100GEA 3380 CZK
APOSOR6238-100G
3-Amino-4-hydroxybenzoic acid 97%
3-Amino-4-hydroxybenzoic acid
Vzorec: C₇H₇NO₃
MW: 153,14 g/mol
Bod tání: 198…208 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007697
CAS číslo: 1571-72-8
EINECS: 216-390-2