Tisk…
4-Bromo-m-toluonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR6236-25G OR6236-5G
APOSOR6236-25GEA 2440 CZK
APOSOR6236-25G APOSOR6236-5G
4-Bromo-m-toluonitrile
4-Bromo-m-toluonitrile
Vzorec: C₈H₆BrN
Bod varu: 129…130 °C/5mmHg
Bod tání: 53…57 °C
Bod vzplanutí: 96 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00031538
CAS číslo: 41963-20-6