Tisk…
2-Bromo-3-nitrobenzoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR6235-100G OR6235-25G OR6235-5G
APOSOR6235-100GEA 5590 CZK
APOSOR6235-100G APOSOR6235-25G APOSOR6235-5G
2-Bromo-3-nitrobenzoic acid 98%
2-Bromo-3-nitrobenzoic acid
Vzorec: C₇H₄BrNO₄
Bod tání: 184…188 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00074899
CAS číslo: 573-54-6