Tisk…
2-Pyrid-4-ylbenzoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Pyridin-4-ylbenzoic acid
OR6234-1G OR6234-2.5G
APOSOR6234-1GEA 7080 CZK
APOSOR6234-1G APOSOR6234-2.5G
2-Pyrid-4-ylbenzoic acid 95%
2-Pyrid-4-ylbenzoic acid
Vzorec: C₁₂H₉NO₂
MW: 199,2054 g/mol
Bod tání: 180 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08056297
CAS číslo: 133362-99-9