Tisk…
3-Pyrimidin-2-ylbenzoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR6233-1G OR6233-5G
APOSOR6233-1GEA 4770 CZK
APOSOR6233-1G APOSOR6233-5G
3-Pyrimidin-2-ylbenzoic acid 95%
3-Pyrimidin-2-ylbenzoic acid
Vzorec: C₁₁H₈N₂O₂
Bod tání: 180…182 °C
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 579476-26-9