Tisk…
3-(1H-Pyrazol-4-yl)benzoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR6231-1G OR6231-250MG OR6231-5G OR6231-500MG OR6231-2.5G
APOSOR6231-1GEA 3190 CZK
APOSOR6231-1G APOSOR6231-250MG APOSOR6231-5G APOSOR6231-500MG APOSOR6231-2.5G
3-(1H-Pyrazol-4-yl)benzoic acid 95%
3-(1H-Pyrazol-4-yl)benzoic acid
Vzorec: C₁₀H₈N₂O₂
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD06739075
CAS číslo: 1002535-21-8