Cyclopropylboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR6228-25G
OR6228-1G
OR6228-5G
OR6228-100G
APOSOR6228-25GEA
1820
CZK
APOSOR6228-25G
APOSOR6228-1G
APOSOR6228-5G
APOSOR6228-100G
Cyclopropylboronic acid 98%
Cyclopropylboronic acid
Vzorec:
C₃H₇BO₂ Bod tání: 90…95 °C Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD04038750 CAS číslo: 411235-57-9 |