Tisk…
5-Dihydroxyboronylnicotinic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Carboxypyridine-3-boronic acid
OR6227-1G OR6227-250MG
APOSOR6227-1GEA 15970 CZK
APOSOR6227-1G APOSOR6227-250MG
5-Dihydroxyboronylnicotinic acid
5-Dihydroxyboronylnicotinic acid
Vzorec: C₆H₆BNO₄
MW: 166.93 g/mol
Bod tání: 226…230 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD02323212
CAS číslo: 913836-03-0