Tisk…
N-(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)-N-methyl-3-aminobenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR6226-1G OR6226-250MG
APOSOR6226-1GEA 3110 CZK
APOSOR6226-1G APOSOR6226-250MG
N-(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)-N-methyl-3-aminobenzoic acid
N-(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)-N-methyl-3-aminobenzoic acid
Vzorec: C₁₄H₁₅N₃O₂
MW: 257,29 g/mol
Bod tání: 168…170 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00203266
CAS číslo: 387350-52-9