Tisk…
2-Methyl-5-nitroanisole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Methoxy-2-methyl-5-nitrobenzene, Methyl 5-nitro-o-tolyl ether, 2-Methoxy-4-nitrotoluene
OR6224-500G
APOSOR6224-500GEA 5720 CZK
APOSOR6224-500G
2-Methyl-5-nitroanisole 98%
2-Methyl-5-nitroanisole
Vzorec: C₈H₉NO₃
MW: 167,16 g/mol
Bod tání: 69…71 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00043912
CAS číslo: 13120-77-9