4-(Aminomethyl)phenylboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
(4-(Aminomethyl)phenyl)boronic acid
OR6222-1G
OR6222-250MG
APOSOR6222-1GEA
13030
CZK
APOSOR6222-1G
APOSOR6222-250MG
4-(Aminomethyl)phenylboronic acid
4-(Aminomethyl)phenylboronic acid
Vzorec:
C₇H₁₀BNO₂ Bod tání: 163…165 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06213214 CAS číslo: 51239-46-4 |