Tisk…
Benzylboronic acid 90%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR6221-1G OR6221-250MG
APOSOR6221-1GEA 11180 CZK
APOSOR6221-1G APOSOR6221-250MG
Benzylboronic acid 90%
Benzylboronic acid
Vzorec: C₇H₉BO₂
Bod tání: 161 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01114673
CAS číslo: 4463-42-7