Tisk…
(3-Methylenecyclobutyl)methylamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR6220-1G OR6220-250MG OR6220-50MG OR6220-500MG
APOSOR6220-1GEA 12370 CZK
APOSOR6220-1G APOSOR6220-250MG APOSOR6220-50MG APOSOR6220-500MG
(3-Methylenecyclobutyl)methylamine 95%
(3-Methylenecyclobutyl)methylamine
Vzorec: C₆H₁₁N
Bod varu: 132…133 °C/571mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08235202
CAS číslo: 16333-93-0
UN: 1760
ADR: 8,II