Tisk…
2-Bromo-3-nitroanisole 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR6218-5G OR6218-25G OR6218-1G
APOSOR6218-5GEA 827 CZK
APOSOR6218-5G APOSOR6218-25G APOSOR6218-1G
2-Bromo-3-nitroanisole 99%
2-Bromo-3-nitroanisole
Vzorec: C₇H₆BrNO₃
Bod tání: 93…104 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07779272
CAS číslo: 67853-37-6