Tisk…
7-Nitroindole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR6214-25G OR6214-5G
APOSOR6214-25GEA 2320 CZK
APOSOR6214-25G APOSOR6214-5G
7-Nitroindole
7-Nitroindole
Vzorec: C₈H₆N₂O₂
MW: 162,15 g/mol
Bod tání: 96…97 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005683
CAS číslo: 6960-42-5