N-Methyl-N-[(1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)methyl]amine
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
1-Methyl-3-[(methylamino)methyl]-1H-pyrazole
OR6208-1G
OR6208-50MG
OR6208-250MG
OR6208-500MG
APOSOR6208-1GEA
14780
CZK
APOSOR6208-1G
APOSOR6208-50MG
APOSOR6208-250MG
APOSOR6208-500MG
N-Methyl-N-[(1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)methyl]amine
N-Methyl-N-[(1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)methyl]amine
Vzorec:
C₆H₁₁N₃ MW: 125.17 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03419811 CAS číslo: 871825-57-9 |