4,4'-Dibromobenzophenone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR62073-1G
OR62073-5G
OR62073-25G
OR62073-100G
OR62073-500G
APOSOR62073-1GEA
417
CZK
APOSOR62073-1G
APOSOR62073-5G
APOSOR62073-25G
APOSOR62073-100G
APOSOR62073-500G
4,4'-Dibromobenzophenone 98%
4,4'-Dibromobenzophenone
Vzorec:
C₁₃H₈Br₂O Bod tání: 171…176 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00016330 CAS číslo: 3988-03-2 EINECS: 223-632-0 |