Tisk…
4-Chloro-5-iodo-6-methyl-2-pyrimidinamine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Amino-4-chloro-5-iodo-6-methylpyrimidine
OR62053-1G OR62053-500MG
APOSOR62053-1GEA 4470 CZK
APOSOR62053-1G APOSOR62053-500MG
4-Chloro-5-iodo-6-methyl-2-pyrimidinamine
4-Chloro-5-iodo-6-methyl-2-pyrimidinamine
Vzorec: C₅H₅ClIN₃
MW: 269,47 g/mol
Bod tání: 197…199 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD12024467
CAS číslo: 897030-99-8