Tisk…
Methyl-5-chloro-2,6-dihydroxy-4-pyrimidinecarboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 5-chloro-2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyrimidine-4-carboxylate
OR62051-1G OR62051-500MG
APOSOR62051-1GEA 13060 CZK
APOSOR62051-1G APOSOR62051-500MG
Methyl-5-chloro-2,6-dihydroxy-4-pyrimidinecarboxylate
Methyl-5-chloro-2,6-dihydroxy-4-pyrimidinecarboxylate
Vzorec: C₆H₅ClN₂O₄
MW: 204,57 g/mol
Bod tání: 262…263 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12025873
CAS číslo: 91447-90-4