Tisk…
(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)methylamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-(Aminomethyl)-2-methyl-1,3-thiazole, 2-Methyl-1,3-thiazole-4-methylamine
OR6203-1G OR6203-250MG
APOSOR6203-1GEA 5860 CZK
APOSOR6203-1G APOSOR6203-250MG
(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)methylamine 97%
(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)methylamine
Vzorec: C₅H₈N₂S
MW: 128,2 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD06212804
CAS číslo: 103694-26-4
UN: 2735
ADR: 8,III