Tisk…
(4-Methylpyridin-2-yl)methylamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-(Aminomethyl)-4-methylpyridine, (4-Methylpyridin-2-yl)methanamine
OR6198-1G OR6198-500MG
APOSOR6198-1GEA 3270 CZK
APOSOR6198-1G APOSOR6198-500MG
(4-Methylpyridin-2-yl)methylamine 95%
(4-Methylpyridin-2-yl)methylamine
Vzorec: C₇H₁₀N₂
MW: 122.17 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06213857
CAS číslo: 129768-95-2
UN: 2735
ADR: 8 III