Tisk…
2-Bromobenzylamine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR6194-1G OR6194-25G OR6194-5G
APOSOR6194-1GEA 417 CZK
APOSOR6194-1G APOSOR6194-25G APOSOR6194-5G
2-Bromobenzylamine 98%
2-Bromobenzylamine
Vzorec: C₇H₈BrN
Bod varu: 118…119 °C/9mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00025572
CAS číslo: 3959-05-5
UN: 2735
ADR: 8,III