Tisk…
4-Aminomethylbenzyl alcohol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: (4-Aminomethylphenyl)methanol, (4-(Aminomethyl)phenyl)methanol, 4-Aminomethylbenzyl alcohol, 4-(Aminomethyl)benzyl alcohol
OR6193-1G OR6193-250MG OR6193-5G
APOSOR6193-1GEA 1660 CZK
APOSOR6193-1G APOSOR6193-250MG APOSOR6193-5G
4-Aminomethylbenzyl alcohol 95%
4-Aminomethylbenzyl alcohol
Vzorec: C₈H₁₁NO
MW: 137.1790 g/mol
Bod tání: 82…83 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06213766
CAS číslo: 39895-56-2
UN: 3259
ADR: 8 III