Tisk…
6,7-Dihydro-5H-pyrrolo[1,2-a]imidazole-3-carbaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR6188-250MG
APOSOR6188-250MGEA 6390 CZK
APOSOR6188-250MG
6,7-Dihydro-5H-pyrrolo[1,2-a]imidazole-3-carbaldehyde 95%
6,7-Dihydro-5H-pyrrolo[1,2-a]imidazole-3-carbaldehyde
Vzorec: C₇H₈N₂O
MW: 136,15 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08235198
CAS číslo: 914637-04-0