Tisk…
3-Methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR6183-1G OR6183-5G
APOSOR6183-1GEA 695 CZK
APOSOR6183-1G APOSOR6183-5G
3-Methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
3-Methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Vzorec: C5H6N2O
Bod tání: 105…110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01313822
CAS číslo: 112758-40-4