Tisk…
Benzyl-2-formylpyrrolidine-1-carboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Pyrrolidine-2-carboxaldehyde, N-CBZ protected
OR6182-500MG
APOSOR6182-500MGEA 9330 CZK
APOSOR6182-500MG
Benzyl-2-formylpyrrolidine-1-carboxylate 95%
Benzyl-2-formylpyrrolidine-1-carboxylate
Vzorec: C₁₃H₁₅NO₃
MW: 233,27 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115610
CAS číslo: 105706-84-1