Tisk…
1H-Pyrrole-3-carbaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Pyrrole-3-carboxaldehyde
OR6181-250MG OR6181-10G OR6181-1G
APOSOR6181-250MGEA 622 CZK
APOSOR6181-250MG APOSOR6181-10G APOSOR6181-1G
1H-Pyrrole-3-carbaldehyde 95%
1H-Pyrrole-3-carbaldehyde
Vzorec: C₅H₅NO
MW: 95,10 g/mol
Bod tání: 65 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03426733
CAS číslo: 7126-39-8