Tisk…

2-Chloro-5-formylpyridine 95%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 6-Chloronicotinaldehyde, 2-Chloropyridine-5-carboxaldehyde, 6-Chloropyridine-3-carboxaldehyde

OR6178-1G OR6178-5G OR6178-10G
APOSOR6178-1GEA 622 CZK
APOSOR6178-1G APOSOR6178-5G APOSOR6178-10G
2-Chloro-5-formylpyridine 95%
2-Chloro-5-formylpyridine
Vzorec: C₆H₄ClNO
MW: 141,56 g/mol
Bod tání: 77…81 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03095223
CAS číslo: 23100-12-1

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR