Tisk…
3-Bromo-4-formylpyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR6177-1G OR6177-25G
APOSOR6177-1GEA 0 CZK
APOSOR6177-1G APOSOR6177-25G
3-Bromo-4-formylpyridine 95%
3-Bromo-4-formylpyridine
Vzorec: C₆H₄BrNO
Bod tání: 81…82 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD05864506
CAS číslo: 70201-43-3